About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H36O18
CAS Number:
Molecular Weight:
696.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC3=CC(O)=C(C(C(O)=C(C4=CC(OC)=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C3OC)O[C@@H]1COC(C)=O
InChI
1S/C31H36O18/c1-10-19(35)22(38)25(41)30(45-10)49-29-23(39)20(36)17(9-44-11(2)32)47-31(29)46-16-8-14(34)18-21(37)24(40)26(48-28(18)27(16)43-4)12-5-6-13(33)15(7-12)42-3/h5-8,10,17,19-20,22-23,25,29-31,33-36,38-41H,9H2,1-4H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,25+,29+,30-,31+/m0/s1
InChI key
JGGRFKDDIGORCC-LHYXFQTCSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)