주요 문서
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14Cl2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
417.19
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
InChI key
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)