분석
≥85% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
InChI key
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural prodcut derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)