주요 문서
SMB00316
Sigma-Aldrich
Astragaloside II
≥92% (HPLC)
동의어(들):
(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(2-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20,24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl β-D-glucopyranoside, Astrasieversianin VIII
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H70O15
CAS Number:
Molecular Weight:
827.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
plant (Astragalus membranaceus)
분석
≥92% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)CC[C@@]3(C4)[C@@]1([H])[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C[C@]6([H])[C@@]34CC[C@]7(C)[C@]([C@]8(C)O[C@H](C(O)(C)C)CC8)([H])[C@@H](O)C[C@@]67C
InChI
1S/C43H70O15/c1-20(45)54-32-28(48)22(47)18-53-36(32)57-26-10-12-43-19-42(43)14-13-39(6)33(41(8)11-9-27(58-41)38(4,5)52)21(46)16-40(39,7)25(42)15-23(34(43)37(26,2)3)55-35-31(51)30(50)29(49)24(17-44)56-35/h21-36,44,46-52H,9-19H2,1-8H3/t21-,22+,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36-,39+,40-,41+,42-,43+/m0/s1
InChI key
AYWNHWGQTMCQIV-PENCHUSISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Astragaloside II is a saponin found in the root of Astragalus propinquus, which is known as huáng qí in Traditional Chinese Medicine.
생화학적/생리학적 작용
Astragaloside II stimulates osteoblast differentiation resulting in bone formation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)