주요 문서
SMB00250
Sigma-Aldrich
Aceroside VII
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H34O8
CAS Number:
Molecular Weight:
462.53
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)cc2)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O8/c26-15-21-22(29)23(30)24(31)25(33-21)32-20(14-9-17-7-12-19(28)13-8-17)4-2-1-3-16-5-10-18(27)11-6-16/h5-8,10-13,20-31H,1-4,9,14-15H2/t20-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
InChI key
MAUAGULXOHJIER-RRLSKXGXSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)