About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O14
CAS Number:
Molecular Weight:
578.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc4OC(=CC(=O)c4c3O)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(32)22(35)24(37)27(38-9)41-26-23(36)20(33)16(8-28)40-25(26)18-13(31)7-15-17(21(18)34)12(30)6-14(39-15)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-20,22-29,31-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,22+,23-,24+,25-,26+,27-/m0/s1
InChI key
BGPMMCPSTAYIEL-UTKQBPCESA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)