주요 문서
SIAL0167
Sigma-Aldrich
Sigma® cell culture dish
diam. × H 100 mm × 20 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.22
무균
sterile
포장
pack of 25 × 20 ea
직경 × 높이
100 mm × 20 mm
표면적
55 cm2
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid supplied with vents to provide consistent gas exchange
법적 정보
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1