주요 문서
SCP0229
Sigma-Aldrich
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C59H77N16O25
Molecular Weight:
1410.33
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥85%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2
애플리케이션
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate (MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2) may be used to identify and differentiate protein tyrosine phosphatases.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)