주요 문서
SCP0219
Sigma-Aldrich
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C112H178N36O27
Molecular Weight:
2460.84
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
ProAM N20 human,
생물학적 소스
human
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥70%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
애플리케이션
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)