주요 문서
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H44N5O9
Molecular Weight:
702.77
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
제품명
PPlases Substrate, fluorogenic,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
애플리케이션
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)