주요 문서
SCP0137
Sigma-Aldrich
Endothelin Receptor Antagonist W 7338A
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H42N6O7
Molecular Weight:
598.69
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥85%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Glu-Ala-Val-Leu-Trp
애플리케이션
Endothelin Receptor Antagonist W-7338A isolated from Streptomyces sp. No. 7338 is used as an endothelin receptor antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)