분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥70%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser
애플리케이션
Renin (angiotensinogenase) which hydrolyzes angiotensinogen is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Angiotensinogen 1-14 (DRVYIHPFHLLVYS) may be used as a substrate for renin. A variety of renin substrates may be built around the minimal sequence His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr (HPFHLLVY).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.