주요 문서
SAE0060
Sigma-Aldrich
OxyDish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NA.54
material
polystyrene
Quality Level
무균
sterile; γ-irradiated
특징
optically clear, flat bottom, for growing anaerobes
크기
90 mm
법적 정보
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)