주요 문서
SAB5703031
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 9 (KRT9) Antibody, clone 9A5H3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CK-9, EPPK, K9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
클론:
9A5H3, monoclonal
application:
WB
종 반응성:
human, rat, rat
기술:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9A5H3, monoclonal
양식
liquid
분자량
62 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.38 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
DADINGLRQVLDNLTMEKSDLEMQYETLQEELMALKKNHKEEMSQLTGQNSGDVNVEINVAPGKDLTKTLNDMRQEYEQLIAKNRKDIENQYETQITQIEHEVSSSGQEVQSSAKEVTQLRHGVQELEIELQSQLSKKAALEKSLEDTKNRYCGQLQMI
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRT9(3857)
일반 설명
This gene encodes the type I keratin 9, an intermediate filament chain expressed only in the terminally differentiated epidermis of palms and soles. Mutations in this gene cause epidermolytic palmoplantar keratoderma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 254-412 of human Cytokeratin 9 (KRT9) (P35527).
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)