material
colorless
클론
4N2N9, monoclonal
양식
liquid
분자량
90 kDa
종 반응성
human
농도
1.30 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
ANFAKYGNPNETQNNSTSWPVFKSTEQKYLTLNTESTRIMTKLRAQQCRFWTSFFPKVLEMTGNIDEAEWEWKAGFHRWNNYMMDWKNQFNDYTSKKESCVGL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BCHE(590)
일반 설명
This gene encodes a cholinesterase enzyme and member of the type-B carboxylesterase/lipase family of proteins. The encoded enzyme exhibits broad substrate specificity and is involved in the detoxification of poisons including organophosphate nerve agents and pesticides, and the metabolism of drugs including cocaine, heroin and aspirin. Humans homozygous for certain mutations in this gene exhibit prolonged apnea after administration of the muscle relaxant succinylcholine. [provided by RefSeq, Jul 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-602 of human Butyrylcholinesterase (P06276).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.