주요 문서
SAB5702907
Sigma-Aldrich
Anti-SUOX Antibody, clone 6H0C9, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
SUOX, sulfite oxidase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
클론:
6H0C9, monoclonal
application:
WB
종 반응성:
rat
기술:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6H0C9, monoclonal
양식
liquid
분자량
60 kDa
종 반응성
rat
농도
0.80 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
IWVTLGSEVFDVTEFVDLHPGGPSKLMLAAGGPLEPFWALYAVHNQSHVRELLAQYKIGELNPEDKVAPTVETSDPYADDPVRHPALKVNSQRPFNAEPPP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUOX(6821)
일반 설명
Sulfite oxidase is a homodimeric protein localized to the intermembrane space of mitochondria. Each subunit contains a heme domain and a molybdopterin-binding domain. The enzyme catalyzes the oxidation of sulfite to sulfate, the final reaction in the oxidative degradation of the sulfur amino acids cysteine and methionine. Sulfite oxidase deficiency results in neurological abnormalities which are often fatal at an early age. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding identical proteins.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human SUOX (P51687).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)