주요 문서
SAB5702857
Sigma-Aldrich
Anti-HSP105/HSPH1 Antibody, clone 9Y7M10, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
HSP105, HSP105A, HSP105B, NY-CO-25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9Y7M10, monoclonal
양식
liquid
분자량
105 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.5 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MSVVGLDVGSQSCYIAVARAGGIETIANEFSDRCTPSVISFGSKNRTIGVAAKNQQITHANNTVSNFKRFHGRAFNDPFIQKEKENLSYDLVPLKNGGVG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HSPH1(10808)
일반 설명
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family of proteins. The encoded protein functions as a nucleotide exchange factor for the molecular chaperone heat shock cognate 71 kDa protein (Hsc70). In addition, this protein plays a distinct but related role as a holdase that inhibits the aggregation of misfolded proteins, including the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. Elevated expression of this protein has been observed in numerous human cancers. [provided by RefSeq, Mar 2017]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HSP105/HSPH1 (Q92598).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702857-100UL4065270689368