material
colorless
클론
6N2A6, monoclonal
양식
liquid
분자량
22 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.63 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MGKQNSKLRPEMLQDLRENTEFSELELQEWYKGFLKDCPTGILNVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTFDTNSDGTIDFREFIIALSVTSRGRLEQK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HPCA(3208)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of neuron-specific calcium-binding proteins family found in the retina and brain. This protein is associated with the plasma membrane. It has similarities to proteins located in the photoreceptor cells that regulate photosignal transduction in a calcium-sensitive manner. This protein displays recoverin activity and a calcium-dependent inhibition of rhodopsin kinase. It is identical to the rat and mouse hippocalcin proteins and thought to play an important role in neurons of the central nervous system in a number of species. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Hippocalcin (HPCA) (P84074).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.