주요 문서
SAB5702734
Sigma-Aldrich
Anti-MYL12B Antibody, clone 1X3F1, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
MYL12B, MLC-B, MRLC2, myosin light chain 12B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
1X3F1, monoclonal
양식
liquid
분자량
20 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.50 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MYL12B(103910)
일반 설명
The activity of nonmuscle myosin II (see MYH9; MIM 160775) is regulated by phosphorylation of a regulatory light chain, such as MRLC2. This phosphorylation results in higher MgATPase activity and the assembly of myosin II filaments (Iwasaki et al., 2001 [PubMed 11942626]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 73-172 of human MYL12B (O14950).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)