material
colorless
클론
6J5O4, monoclonal
양식
liquid
분자량
14 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.45 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MNLERVSNEEKLNLCRKYYLGGFAFLPFLWLVNIFWFFREAFLVPAYTEQSQIKGYVWRSAVGFLFWVIVLTSWITIFQIYRPRWGALGDYLSFTIPLGTP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSENEN(55851)
일반 설명
Presenilins, which are components of the gamma-secretase protein complex, are required for intramembranous processing of some type I transmembrane proteins, such as the Notch proteins and the beta-amyloid precursor protein. Signaling by Notch receptors mediates a wide range of developmental cell fates. Processing of the beta-amyloid precursor protein generates neurotoxic amyloid beta peptides, the major component of senile plaques associated with Alzheimer's disease. This gene encodes a protein that is required for Notch pathway signaling, and for the activity and accumulation of gamma-secretase. Mutations resulting in haploinsufficiency for this gene cause familial acne inversa-2 (ACNINV2). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-115 of human PEN2/PSENEN (Q9NZ42).
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.