주요 문서
SAB5702596
Sigma-Aldrich
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CD266, FN14, TWEAKR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
1G4T3, monoclonal
양식
liquid
분자량
17 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1.00 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
TNFRSF12A (TNF Receptor Superfamily Member 12A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TNFRSF12A include Multiple Sclerosis and Stroke, Ischemic. Among its related pathways are ERK Signaling and CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-129 of human TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)