material
colorless
클론
6V8C0, monoclonal
양식
liquid
분자량
108 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
1.08 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
NPVGYPLAWQFLRKNWNKLVQKFELGSSSIAHMVMGTTNQFSTRTRLEEVKGFFSSLKENGSQLRCVQQTIETIEENIGWMDKNFDKIRVWLQSEKLERM
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ERAP1(51752)
일반 설명
The protein encoded by this gene is an aminopeptidase involved in trimming HLA class I-binding precursors so that they can be presented on MHC class I molecules. The encoded protein acts as a monomer or as a heterodimer with ERAP2. This protein may also be involved in blood pressure regulation by inactivation of angiotensin II. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2010]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 842-941 of human ERAP1 (Q9NZ08).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.