material
colorless
클론
1L1B7, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
human
농도
0.68 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MDGWRRMPRWGLLLLLWGSCTFGLPTDTTTFKRIFLKRMPSIRESLKERGVDMARLGPEWSQPMKRLTLGNTTSSVILTNYMDTQYYGEIGIGTPPQTFK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... REN(5972)
일반 설명
Renin catalyzes the first step in the activation pathway of angiotensinogen--a cascade that can result in aldosterone release,vasoconstriction, and increase in blood pressure. Renin, an aspartyl protease, cleaves angiotensinogen to form angiotensin I, which is converted to angiotensin II by angiotensin I converting enzyme, an important regulator of blood pressure and electrolyte balance. Transcript variants that encode different protein isoforms and that arise from alternative splicing and the use of alternative promoters have been described, but their full-length nature has not been determined. Mutations in this gene have been shown to cause familial hyperproreninemia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Renin (P00797).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.