주요 문서
SAB5702577
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 Antibody, clone 6Q10T10, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
LAM, TSC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6Q10T10, monoclonal
형태
liquid
분자량
150 kDa
종 반응성
human
농도
0.49 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
TTMGEASASIPTTVGSLPSSKSFLGMKARELFRNKSESQCDEDGMTSSLSESLKTELGKDLGVEAKIPLNLDGPHPSPPTPDSVGQLHIMDYNETHHEHS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TSC1(7248)
일반 설명
This gene encodes a growth inhibitory protein thought to play a role in the stabilization of tuberin. Mutations in this gene have been associated with tuberous sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2009]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1065-1164 of human Hamartin (Q92574).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1