주요 문서
SAB5702528
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclophilin 40 Antibody, clone 4O7P5, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CYP-40, CYPD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
클론:
4O7P5, monoclonal
application:
IHC
WB
종 반응성:
human, rat, rat
기술:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4O7P5, monoclonal
양식
liquid
분자량
41 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.673 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
IALSCVLNIGACKLKMSNWQGAIDSCLEALELDPSNTKALYRRAQGWQGLKEYDQALADLKKAQGIAPEDKAIQAELLKVKQKIKAQKDKEKAVYAKMFA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPID(5481)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) family. PPIases catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides and accelerate the folding of proteins. This protein has been shown to possess PPIase activity and, similar to other family members, can bind to the immunosuppressant cyclosporin A. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 271-370 of human Cyclophilin 40 (Q08752).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)