material
colorless
클론
6S9A9, monoclonal
양식
liquid
분자량
200-400 kDa
종 반응성
human
농도
0.50 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
SPATALRTPTLPETMSSSPTAASTTHRYPKTPSPTVAHESNWAKCEDLETQTQSEKQLVLNLTGNTLCAGGASDEKLISLICRAVKATFNPAQDKCGIRLASVPGSQTVVVKEITIHTKLPAKDVYERLKDKWDELKEAGVSDMKLGDQGPPEEAEDRFSMPLIITIVCMASFLLLVAAL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PODXL(5420)
일반 설명
This gene encodes a member of the sialomucin protein family. The encoded protein was originally identified as an important component of glomerular podocytes. Podocytes are highly differentiated epithelial cells with interdigitating foot processes covering the outer aspect of the glomerular basement membrane. Other biological activities of the encoded protein include: binding in a membrane protein complex with Na+/H+ exchanger regulatory factor to intracellular cytoskeletal elements, playing a role in hematopoetic cell differentiation, and being expressed in vascular endothelium cells and binding to L-selectin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-479 of human PODXL (O00592).
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.