주요 문서
SAB5702453
Sigma-Aldrich
Anti-Contactin 2 Antibody, clone 4R2S3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
AXT, FAME5, TAG-1, TAX, TAX1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4R2S3, monoclonal
양식
liquid
분자량
150 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.8 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MGTATRRKPHLLLVAAVALVSSSAWSSALGSQTTFGPVFEDQPLSVLFPEESTEEQVLLACRARASPPATYRWKMNGTEMKLEPGSRHQLVGGNLVIMNP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CNTN2(6900)
일반 설명
This gene encodes a member of the contactin family of proteins, part of the immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. The encoded glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored neuronal membrane protein plays a role in the proliferation, migration, and axon guidance of neurons of the developing cerebellum. A mutation in this gene may be associated with adult myoclonic epilepsy. [provided by RefSeq, Sep 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Contactin 2 (Q02246).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)