material
colorless
클론
7R0M4, monoclonal
양식
liquid
분자량
120 kDa
종 반응성
human
농도
0.60 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
GDVDVNDWREHTKYKNGYSANHQVIQWFWKAVLMMDSEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQSFTVEQWGTPEKLPRAHTCFNRLDLPPYESFEE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEDD4(4734)
일반 설명
This gene is the founding member of the NEDD4 family of HECT ubiquitin ligases that function in the ubiquitin proteasome system of protein degradation. The encoded protein contains an N-terminal calcium and phospholipid binding C2 domain followed by multiple tryptophan-rich WW domains and, a C-terminal HECT ubiquitin ligase catalytic domain. It plays critical role in the regulation of a number of membrane receptors, endocytic machinery components and the tumor suppressor PTEN. [provided by RefSeq, Jul 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human NEDD4 (P46934).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.