주요 문서
SAB5702414
Sigma-Aldrich
Anti-RAB9A Antibody, clone 7O1G4, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
RAB9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
7O1G4, monoclonal
양식
liquid
분자량
23 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MAGKSSLFKVILLGDGGVGKSSLMNRYVTNKFDTQLFHTIGVEFLNKDLEVDGHFVTMQIWDTAGQERFRSLRTPFYRGSDCCLLTFSVDDSQSFQNLSN
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RAB9A(9367)
일반 설명
Involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. Involved in the recruitment of SGSM2 to melanosomes and is required for the proper trafficking of melanogenic enzymes TYR, TYRP1 and DCT/TYRP2 to melanosomes in melanocytes.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RAB9A (P51151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)