material
colorless
클론
5R7S3, monoclonal
양식
liquid
분자량
70 kDa
종 반응성
human, rat
농도
0.55 mg/mL
기술
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RPA1(6117)
일반 설명
As part of the heterotrimeric replication protein A complex (RPA/RP-A, binds and stabilizes single-stranded DNA intermediates, that form during DNA replication or upon DNA stress. It prevents their reannealing and in parallel, recruits and activates different proteins and complexes involved in DNA metabolism. Thereby, it plays an essential role both in DNA replication and the cellular response to DNA damage. In the cellular response to DNA damage, the RPA complex controls DNA repair and DNA damage checkpoint activation.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPA70/RPA1 (P27694).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IP, ChIP
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.