주요 문서
SAB5702306
Sigma-Aldrich
Anti-HEC1/NDC80 Antibody, clone 4W2Y2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hsNDC80
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4W2Y2, monoclonal
양식
liquid
분자량
76 kDa
종 반응성
human
농도
0.16 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
ESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NDC80(10403)
일반 설명
This gene encodes a component of the NDC80 kinetochore complex. The encoded protein consists of an N-terminal microtubule binding domain and a C-terminal coiled-coiled domain that interacts with other components of the complex. This protein functions to organize and stabilize microtubule-kinetochore interactions and is required for proper chromosome segregation. [provided by RefSeq, Oct 2011]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 543-642 of human HEC1/NDC80 (O14777).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)