material
colorless
클론
0G4O6, monoclonal
양식
liquid
분자량
110 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1.20 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
RRVERKERARLKTVKFNAKPGVIDSKGSFNDKRKKSFIFSRKFPFYKNKEQSEQETSDPERGQEDLILSYEPVTRQEINYTRPVIILGPMKDRINDDLISE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DLG2(1740)
일반 설명
This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family. The encoded protein forms a heterodimer with a related family member that may interact at postsynaptic sites to form a multimeric scaffold for the clustering of receptors, ion channels, and associated signaling proteins. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional transcript variants have been described, but their full-length nature is not known. [provided by RefSeq, Dec 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-700 of human PSD93/chapsyn-110/DLG2 (Q15700).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.