주요 문서
SAB5702221
Sigma-Aldrich
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4N5K2, monoclonal
양식
liquid
분자량
15 kDa
종 반응성
mouse
농도
0.80 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... LY6A(110454)
일반 설명
T-cell activation.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse Ly-6A/E (Sca-1) (P05533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)