material
colorless
클론
7Y9W3, monoclonal
양식
liquid
분자량
100 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
1.28 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
DSEDSKEDENVPTAPDPPSQHLRGHGTGFCFDSSFDVHKKCPLCELMFPPNYDQSKFEEHVESHWKVCPMCSEQFPPDYDQQVFERHVQTHFDQNVLNFD
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TAX1BP1(8887)
일반 설명
This gene encodes a HTLV-1 tax1 binding protein. The encoded protein interacts with TNFAIP3, and inhibits TNF-induced apoptosis by mediating the TNFAIP3 anti-apoptotic activity. Degradation of this protein by caspase-3-like family proteins is associated with apoptosis induced by TNF. This protein may also have a role in the inhibition of inflammatory signaling pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, May 2011]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 690-789 of human TRAF6BP/TAX1BP1 (Q86VP1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.