주요 문서
SAB5702056
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPA1 Antibody, clone 2D7M1, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
SNRPA1, Lea1, U2 small nuclear ribonucleoprotein A′
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
2D7M1, monoclonal
형태
liquid
분자량
28 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.80 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
QEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SNRPA1(6627)
일반 설명
Involved in pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Associated with sn-RNP U2, where it contributes to the binding of stem loop IV of U2 snRNA.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 156-255 of human SNRPA1 (P09661).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1