주요 문서
SAB5701966
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP3 Antibody, clone 8H7W3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
RANBP3, ran-binding protein 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
클론:
8H7W3, monoclonal
application:
IHC
종 반응성:
rat, mouse
기술:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8H7W3, monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, mouse
농도
3.00 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MADLANEEKPAIAPPVFVFQKDKGQKSPAEQKNLSDSGEEPRGEAEAPHHGTGHPESAGEHALEPPAPAGASASTPPPPAPEAQLPPFPRELAGRSAGGS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RANBP3(8498)
일반 설명
This gene encodes a protein with a RanBD1 domain that is found in both the nucleus and cytoplasm. This protein plays a role in nuclear export as part of a heteromeric complex. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RANBP3 (Q9H6Z4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)