주요 문서
SAB5701930
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CGAS-S291 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, human
농도
0.439 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer291)
유전자 정보
mouse ... CGAS(214763)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a DNA binding cytosolic protein that catalyzes the synthesis of cyclic guanosine monophosphate-adenosine monophosphate (cGAMP) after sensing the presence of DNA in the cytoplasm. cGAMP binds another protein, Stimulator of interferon genes (STING), leading to the induction of interferons, and a host immune response. Reduced expression of this gene inhibits interferon induction in the presence of some viral infections. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
면역원
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S291 of Mouse CGAS.
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)