주요 문서
SAB5701858
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLK1-T210 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, human
농도
0.98 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr210)
유전자 정보
human ... PLK1(5347)
일반 설명
The Ser/Thr protein kinase encoded by this gene belongs to the CDC5/Polo subfamily. It is highly expressed during mitosis and elevated levels are found in many different types of cancer. Depletion of this protein in cancer cells dramatically inhibited cell proliferation and induced apoptosis; hence, it is a target for cancer therapy. [provided by RefSeq, Sep 2015]
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T210 of human PLK1
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)