Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5701677
Sigma-Aldrich
Anti-PTBP2 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
클론:
monoclonal
application:
IHC
WB
종 반응성:
rat, human, mouse
기술:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, human, mouse
농도
0.5 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTBP2(58155)
일반 설명
The protein encoded by this gene binds to intronic polypyrimidine clusters in pre-mRNA molecules and is implicated in controlling the assembly of other splicing-regulatory proteins. This protein is very similar to the polypyrimidine tract binding protein (PTB) but most of its isoforms are expressed primarily in the brain. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
면역원
A synthesized peptide derived from human PTBP2
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)