클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, human, rat
농도
0.82 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SSTR5(6755)
일반 설명
Somatostatin and its related peptide cortistatin exert multiple biological actions on normal and tumoral tissue targets by interacting with somatostatin receptors (SSTRs). The protein encoded by this gene is one of the SSTRs, which is a multi-pass membrane protein and belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. The activity of this receptor is mediated by G proteins which inhibit adenylyl cyclase, and different regions of this receptor molecule are required for the activation of different signaling pathways. A mutation in this gene results in somatostatin analog resistance. Alternatively spliced transcript variants have been identified in this gene.[provided by RefSeq, Feb 2010]
면역원
A synthesized peptide derived from human SSTR5
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.