주요 문서
SAB5701645
Sigma-Aldrich
Anti- KDM5B antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
종 반응성
human, mouse, rat
농도
2.7 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KDM5B(10765)
일반 설명
This gene encodes a lysine-specific histone demethylase that belongs to the jumonji/ARID domain-containing family of histone demethylases. The encoded protein is capable of demethylating tri-, di- and monomethylated lysine 4 of histone H3. This protein plays a role in the transcriptional repression or certain tumor suppressor genes and is upregulated in certain cancer cells. This protein may also play a role in genome stability and DNA repair. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-883 of human KDM5B (NP_006609.3).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)