종 반응성
mouse, rat, human
농도
1.11 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... L3MBTL3(84456)
일반 설명
This gene encodes a member of the malignant brain tumor (MBT) family of chromatin interacting transcriptional repressors. Members of this family function as methyl-lysine readers, which recognize methylated lysine residues on histone protein tails, and are associated with the repression of gene expression. The encoded protein may regulate hematopoiesis. Homozygous deletion of this gene has been observed in human patients with medulloblastoma. [provided by RefSeq, Oct 2016]
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human L3MBTL3 (NP_001007103.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.