주요 문서
SAB5701604
Sigma-Aldrich
Anti- CETN2 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
종 반응성
human
농도
0.448 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CETN2(1069)
일반 설명
Caltractin belongs to a family of calcium-binding proteins and is a structural component of the centrosome. The high level of conservation from algae to humans and its association with the centrosome suggested that caltractin plays a fundamental role in the structure and function of the microtubule-organizing center, possibly required for the proper duplication and segregation of the centrosome.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CETN2 (NP_004335.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable