클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.7 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NUP153(9972)
일반 설명
Nuclear pore complexes regulate the transport of macromolecules between the nucleus and cytoplasm. They are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to the nucleoporin family. Nucleoporins are glycoproteins found in nuclear pores and contain characteristic pentapeptide XFXFG repeats as well as O-linked N-acetylglucosamine residues oriented towards the cytoplasm. The protein encoded by this gene has three distinct domains: a N-terminal region containing a pore targeting and an RNA-binding domain domain, a central region containing multiple zinc finger motifs, and a C-terminal region containing multiple XFXFG repeats. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, May 2013]
면역원
A synthesized peptide derived from human NUP153
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.