주요 문서
SAB5701131
Sigma-Aldrich
Anti- PRMT8 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
종 반응성
all
농도
3.66 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRMT8(56341)
일반 설명
Arginine methylation is a widespread posttranslational modification mediated by arginine methyltransferases, such as PRMT8. Arginine methylation is involved in a number of cellular processes, including DNA repair, RNA transcription, signal transduction, protein compartmentalization, and possibly protein translation (Lee et al., 2005 [PubMed 16051612]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
면역원
Recombinant protein of human PRMT8.
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable