주요 문서
SAB5701079
Sigma-Aldrich
Anti-AGK antibody produced in mouse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
형태
liquid
농도
0.65 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AGK(55750)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a mitochondrial membrane protein involved in lipid and glycerolipid metabolism. The encoded protein is a lipid kinase that catalyzes the formation of phosphatidic and lysophosphatidic acids. Defects in this gene have been associated with mitochondrial DNA depletion syndrome 10.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-422 of human AGK (NP_060708.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable