농도
8.04 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RBBP7(5931)
일반 설명
This protein is a ubiquitously expressed nuclear protein and belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. It is found among several proteins that binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. The encoded protein is found in many histone deacetylase complexes, including mSin3 co-repressor complex. It is also present in protein complexes involved in chromatin assembly. This protein can interact with BRCA1 tumor-suppressor gene and may have a role in the regulation of cell proliferation and differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human RBBP7 (NP_002884.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.