주요 문서
SAB5700951
Sigma-Aldrich
Anti-CD55 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
농도
0.21 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD55(1604)
일반 설명
This gene encodes a glycoprotein involved in the regulation of the complement cascade. Binding of the encoded protein to complement proteins accelerates their decay, thereby disrupting the cascade and preventing damage to host cells. Antigens present on this protein constitute the Cromer blood group system (CROM). Alternative splicing results in multiple transcript variants. The predominant transcript variant encodes a membrane-bound protein, but alternatively spliced transcripts may produce soluble proteins. [provided by RefSeq, Jul 2014]
면역원
A synthesized peptide derived from human CD55
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)