분자량
36
종 반응성
mouse, human
농도
0.44 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:1000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... MT-ND1(17716)
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-ND1 (NP_904328.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable