Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5700792
Sigma-Aldrich
Anti-UBC antibody produced in rabbit
동의어(들):
HMG20, UBC, ubiquitin C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
77
종 반응성
rat, human, mouse
농도
2.3 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UBC(7316)
일반 설명
This gene represents a ubiquitin gene, ubiquitin C. The encoded protein is a polyubiquitin precursor. Conjugation of ubiquitin monomers or polymers can lead to various effects within a cell, depending on the residues to which ubiquitin is conjugated. Ubiquitination has been associated with protein degradation, DNA repair, cell cycle regulation, kinase modification, endocytosis, and regulation of other cell signaling pathways.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UBC (NP_066289.3).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable